Läs mer
Gray/Gray Flexible PVC Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 1.30 mm (0.051 in.), 12/pack
Färg:
Grå/Grå
Material:
PVC
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.3 mm |
| Material | PVC |
| För användning med | Peristaltic Pumps |
| Färg | Grå/Grå |
| Flexibilitet | Flexible |
| Kvantitet | 12/Pk. |