Learn More
Kik-Step Stegpall, stål med halkfri slitbana
Product Code. 11786128 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Längd (engelska):
14 tum
Unit Size:
Varje
Product Code. Längd (engelska) Unit Size
11786128 14 tum Varje
1 options
Product Code. 11786128 Supplier Kik-Step Supplier No. 0925200
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Använd Steel Step Pall med halkfri slitbana för att nå det du behöver säkert.
  • Kik-Step™ trapppallar stöder upp till 500 lb. (226,8 kg).
  • Tre hjul låter dig flytta pallen.
  • När du kliver upp på pallen dras hjulen tillbaka och basen griper säkert tag i golvet.
  • Säkerhetssteg på plattformar ger säkert fotfäste.
Specifications
Färg Grå
Diameter (engelska) Bas 15,6 tum
Diameter (metrisk) bas 397 mm
Höjd (engelska) 14 tum
Höjd (metrisk) 356 mm
Längd (engelska) 14 tum
Kvantitet 1 st
Lastkapacitet (engelska) 500 lb.
Lastkapacitet (metrisk) 226.8 kg
Material Rostfritt stål
Produkttyp Steg Pall