Läs mer
Deutsch Neumann™ Grå gummidistanser för filtrering (GUKO)
Produktkod. 10068010
Diameter (metrisk) Botten:
53 mm
78 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10068010
Brand: Deutsch Neumann™ 2010051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för allmänt laboratoriebruk. Deutsch Neumann™ Grå gummidistanser för filtrering (GUKO) är tillverkade av naturgummi.
  • Durometer 40 Shore A
  • Utmärkt kall flexibilitet
  • Hög draghållfasthet och spänst
Specifikationer
Färg Grå
Material Naturgummi
Kvantitet 1 st.
Typ Distanser
Höjd (metrisk) 34 mm
Diameter (metrisk) Botten 53 mm
Diameter (metrisk) Överst 33 mm