Läs mer
Deutsch Neumann™ Grå gummidistanser för filtrering (GUKO)
Diameter (metrisk) Botten:
53 mm
78 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Durometer 40 Shore A
- Utmärkt kall flexibilitet
- Hög draghållfasthet och spänst
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Material | Naturgummi |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Distanser |
| Höjd (metrisk) | 34 mm |
| Diameter (metrisk) Botten | 53 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 33 mm |