Läs mer
Deutsch Neumann™ Gråa naturgummiproppar
Produktkod. 10140511
Diameter (metrisk) Botten:
3,5 mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
94 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10140511
Brand: Deutsch Neumann™ 1010164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och säker stängning av laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Grå naturgummiproppar är lämpliga för allmänt bruk.
  • Enl. till DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Höjd (metrisk) 55mm
Kvantitet 1 st.
Färg Grå
Diameter (metrisk) Botten 64,5 mm
Diameter (metrisk) Topp 75.5 mm
Material Naturgummi
Produkttyp Avsmalnande propp