Läs mer
Deutsch Neumann™ Gråa naturgummiproppar
Diameter (metrisk) Botten:
3,5 mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
94 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 45mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 56 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 65 mm |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp |