Läs mer
GBR Technology™ Grease, 50G, High Vacuum
Produktkod. 10162050
Encompass
Change view
Kvantitet:
10× 50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10162050 10× 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10162050 Leverantör GBR Technology™ Leverantörsnummer 970V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High vacuum grease is a silicone-based compound used as a sealant and lubricant for vacuum pressure systems.
  • CAS: 63148-62-9, 70131-67-8, 7631-86-9 E
  • Density: 1.1g/c,3
  • Flash point: >100°C
  • Insoluble in water
  • Store at room temperature in the original container
Specifikationer
Produkttyp High Vacuum Grease
Färg White to greyish
Förpackning Tube
Kvantitet 10× 50 g
Volym (engelska) 1.76 oz.
Volym (metrisk) 50 mL