Läs mer
Eppendorf™ Fett till pipetter
Produktkod. 15903202 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Pipettfett
Förpackningsstorlek:
8g
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15903202 Pipettfett 8g
1 options
Produktkod. 15903202 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0013022153
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
Lägg i varukorgen
Säkerställer smidig kolvdrift och skyddar pipetten från slitage, bibehåller noggrannheten och förlänger enhetens livslängd
  • Speciellt fett för att smörja kolven eller cylindern i pipettens nedre delar\n
  • Fett ska användas efter rengöring eller dekontaminering av pipetten Grease säkerställer smidig kolvdrift och skyddar pipetten från slitage, bibehåller noggrannheten och förlänger enhetens livslängd
  • Materail: Silikon med kvantitet 1 Pk.
  • Ska användas efter rengöring/dekontaminering av pipetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Silikon
Typ Pipettfett
För användning med (utrustning) Eppendorf Pipetter
Kvantitet 1 Pk.