Beskrivning
- Designad för att överföra värme från värmealstrande komponenter.
- Silikonfri kylflänsblandning ökar värmeledningsförmågan i termobrunnar för snabbare svarstid jämfört med luft.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Ökar värmeledningsförmågan. |
| Material | Fett |
| Vikt (engelska) | 4 oz. |
| Vikt (metrisk) | 113.4 g |
| Produkttyp | Termisk överföringsförening |
| För användning med (utrustning) | Thermo Wells |