Läs mer
Tenak™ Grön kartong Cryobox
Produktkod. 15190877 Handla allt TENAK Produkter
Mått (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. 15190877
Brand: Tenak™ TE22020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kryobox gjord av vattenavvisande kartong för långvarig hållbarhet.
  • Tillverkad av träfiber/kartong
  • Vattenavvisande för längre hållbarhet
  • Kan användas med ett stort utbud av galleravdelare
Specifikationer
Färg Grön
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 50 mm