Läs mer
Tenak™ Grön kartong Cryobox
Handla allt TENAK Produkter
Mått (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivning
- Tillverkad av träfiber/kartong
- Vattenavvisande för längre hållbarhet
- Kan användas med ett stort utbud av galleravdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 100 mm |