Läs mer
Merck Green Fluorescent Protein
Produktkod. 13292514
Change view
Kvantitet:
300 μg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
13292514 300 μg Varje
1 options
Produktkod. 13292514 Leverantör Merck Leverantörsnummer 14392
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
An N-terminal HIS-tagged fusion protein corresponding to full-length Green Fluorescent Protein, expressed in E. coli.
  • Presentation: PBS containing 20% glycerol
  • Gene Number: AAA27722
  • UniProt Number: P42212
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 300 μg
För användning med (applikation) Western Blot
Molekylvikt (g/mol) 28 kDa
Namn GFP
Kvantitet 300 μg
Förvaringskrav 1 year at -20°C
Protein Tag N-terminal HIS-tagged