Läs mer
Prestige Medical Grön packning
Produktkod. 15805025
Change view
Kvantitet:
1/Förp.
2-pack
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15805025 1/Förp.
17879578 2-pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15805025 Leverantör Prestige Medical Leverantörsnummer 219500
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grön packning för 121 °C& 126 °C-modeller.
  • Grön packning för 121 °C & 126 °C modeller.
Specifikationer
Produkttyp Grön packning
Kvantitet 1/Förp.