Läs mer
Prestige Medical Grön packning
Produktkod. 17879578
Kvantitet:
1/Förp.
2-pack
Produktkod. 17879578
Brand: Prestige Medical 219776
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Grön packning för 121 °C& 126 °C-modeller.
  • Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Specifikationer
Produkttyp Green Gasket
Kvantitet 2-pack