Läs mer
SHOWA™ Gröna nitril kemikaliebeständiga handskar, modell 731
Produktkod. 17857321
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17857321 7
17867321 8
17877321 9
17887321 10
17897321 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17857321 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 73107S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 SEK
    325.50 SEK / 12 par
    Save 43.50 SEK
    11% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Kemikaliebeständiga handskar, som SHOWA 731, är idealiska för att arbeta med skadliga ämnen som syror och lösningsmedel.
  • Ökad fingerfärdighet
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Vattentålig
  • Flexibel
  • Syrabeständig
  • Återanvändbar Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitril
  • Utan stöd
  • Flockades
  • Skapad med förstklassiga föreningar
  • Stark kemikalieresistens
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Klorerad Nej
Färg Klart
Finger Thickness (English) 15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.38 mm
Latexfri Ja
Material Biologiskt nedbrytbar nitril
Palm Thickness (English) 15 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.39 mm
Storlek 7
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Rak
Foder Fodrad