Läs mer
SHOWA™ Gröna nitril kemikaliebeständiga handskar, modell 731
Beskrivning
- Ökad fingerfärdighet
- Biologiskt nedbrytbar
- Vattentålig
- Flexibel
- Syrabeständig
- Återanvändbar Eco Best Technology™ (EBT)
- 100% Nitril
- Utan stöd
- Flockades
- Skapad med förstklassiga föreningar
- Stark kemikalieresistens
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Nej |
| Färg | Klart |
| Finger Thickness (English) | 15 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.38 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Biologiskt nedbrytbar nitril |
| Palm Thickness (English) | 15 mil |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.38 mm |
| Storlek | 9 |
| Tjocklek (engelska) | 15 mil |
| Visa mer |