Läs mer
SHOWA™ Gröna nitril kemikaliebeständiga handskar, modell 731
Produktkod. 17897321
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17897321 11
17857321 7
17867321 8
17877321 9
17887321 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17897321 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 73111XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 SEK
    306.21 SEK / 12 par
    Save 54.79 SEK
    15% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Kemikaliebeständiga handskar, som SHOWA 731, är idealiska för att arbeta med skadliga ämnen som syror och lösningsmedel.
  • Ökad fingerfärdighet
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Vattentålig
  • Flexibel
  • Syrabeständig
  • Återanvändbar Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitril
  • Utan stöd
  • Flockades
  • Skapad med förstklassiga föreningar
  • Stark kemikalieresistens
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Klorerad Nej
Färg Klart
Finger Thickness (English) 15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.38 mm
Latexfri Ja
Material Biologiskt nedbrytbar nitril
Palm Thickness (English) 15 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.38 mm
Storlek 11
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Rak
Foder Fodrad