Läs mer
Christeyns™ Green'R Golvrengöringsmedel
Descripción
- Utspädd vid manuell användning eller i en skrubber
- Miljömärkt neutralt PH-tvättmedel
- Icke-skummande och godkänd för kontakt med livsmedel
- Säkerställer snabb och effektiv rengöring av alla golv och alla tvättbara ytor
- Lämplig för regelbundet underhåll
- Blommig doft
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Neutralt tvättmedel |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Koncentrerad vätska |
| pH | Neutral |
| Produktlinje | Cleanware |
| Doft | Blommig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Formatera | Burk |
| Kvantitet | 2 x 5 l |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?