Läs mer
Christeyns™ Green'R Golvrengöringsmedel
Beskrivning
- Utspädd vid manuell användning eller i en skrubber
- Miljömärkt neutralt PH-tvättmedel
- Icke-skummande och godkänd för kontakt med livsmedel
- Säkerställer snabb och effektiv rengöring av alla golv och alla tvättbara ytor
- Lämplig för regelbundet underhåll
- Blommig doft
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Neutralt tvättmedel |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Koncentrerad vätska |
| pH | Neutral |
| Produktlinje | Cleanware |
| Doft | Blommig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Formatera | Flaska |
| Kvantitet | 250 x 20 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- GreenR Floors
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, Isotridecanol, ethoxylated, sodium hydroxide
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?