Läs mer
Thermo Scientific™ pCMV-Green Renilla Luc Vector för Luciferas-analyser
Produktkod. 12172230 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12172230 10μ g 10µg
1 options
Produktkod. 12172230 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16153
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Drive Green Renilla luciferasuttryck som reporter för genregleringsstudier med hjälp av vektorer med ett multipelt kloningsställe (MCS) eller kontrollpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Renilla Luc Vector är en plasmid med flera kloningsställen utformad för att acceptera en promotorsekvens för studier av genreglering med användning av den intracellulära Renilla luciferasreportern.
Green Renilla Luc Vectors innehåller en gen klonad från havspensé, Renilla reniformis . Genen kodar för ett bioluminescerande Green Renilla luciferas (36kDa). pMCS-vektorn innehåller ett multipelt kloningsställe för kloning av en promotor för att studera dess regulatoriska potential. pCMV- och pTK-vektorerna har luciferasgenen under CMV (Cytomegalovirus)-promotorn respektive Herpes Simplex Virus (HSV) tymidinkinas- (TK)-promotorn. Dessa konstitutiva expressionsvektorer kan användas som normaliseringskontroller för att ta hänsyn till experimentell variation i kombination med andra reportrar.
Höjdpunkter:
  • Intracellulär Green Renilla luciferas-gen, optimerad för högt uttryck i däggdjurssystem
  • Multiple cloning site (MCS) ger mångsidighet för överföring av regulatoriska element från en plasmid till en annan
  • Transkriptionstermineringsställe (Ter), Lac-operator (Lac O1) och transkriptionspausställe (TPS) används för att minimera bakgrunden genom att minska transkriptionell genomläsning
  • Både puromycin (Pur) och ampicillin (Amp) markörer för läkemedelsurval i däggdjurs- respektive bakterieceller
  • Högkopierat pUC-bakterie-DNA-replikationsursprung
  • Två kontrollvektorer tillgängliga med starka (CMV) eller svaga (TK) konstitutiva promotorer för samtransfektion och normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pCMV-Green Renilla Luc Vector
Typ Luc Vector
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 10μ g
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: -70 till -20 °C.
Reportern Gene Grön Renilla Luciferase
Urvalsagent (eukaryot) Puromycin
Produktlinje Pierce
För användning med (applikation) Reporteranalyser
Promotor CMV