Läs mer
Brannan™ Initial™ Grön spritfylld partiell nedsänkningstermometer
Produktkod. p-8000121
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
Vikt (metrisk):
15,8 g
24,2 g
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Vikt (metrisk) unitSize
12444080 200 mm 15,8 g Varje
12379349 300 mm 24,2 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12444080 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 46/323/5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger levande, lättlästa mått. Brannan™ Initial™ Grön spritfylld partiell nedsänkningstermometer är designad med gjuten icke-rullad glasanordning för att förhindra brott. Inkluderar integrerad glödlampa med förstärkt omrörarspets.
  • Grön fotogenspritfyllning är blandbar med vatten
  • Grön vätska ger levande, lättlästa mått
  • Gjuten icke-rullande glasanordning hjälper till att förhindra brott
  • Inbyggd glödlampa med förstärkt omrörningsspets
  • Återvinningsbar
  • Idealisk för pedagogiskt bruk
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för pedagogiskt bruk
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 200 mm
Material Glas
Termometerfyllning Grön Ande
Vikt (metrisk) 15,8 g
Produkttyp Laboratorietermometer
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1,5 vid 35 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm