Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengöringstorkarrefill, grön
Beskrivning
- Gröna, förindränkta torkare
- Grova sidorna skrubbar samtidigt som sidorna släta
- Idealisk för rengöring av händer, verktyg, maskiner utan tvål eller vatten
- Skyddar händerna och minskar torr hud
- Refill för användning med WypAll™ Dispenser för rengöring av torkare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Industrial Wipe |
| Längd (engelska) | 16,4 tum |
| Längd (metrisk) | 33.8 cm |
| Bredd (engelska) | 13 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.4 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Basvikt | 3.589 kg (7.91 lb.) |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B) | 270 x 270 mm |
| Formatera | Ark |
| Visa mer |