Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengöringstorkarrefill, grön
Förpackningsmängd:
6 badkar x 50 ark
6 påsar x 75 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Gröna, förindränkta torkare
- Grova sidorna skrubbar samtidigt som sidorna släta
- Idealisk för rengöring av händer, verktyg, maskiner utan tvål eller vatten
- Skyddar händerna och minskar torr hud
- Refill för användning med WypAll™ Dispenser för rengöring av torkare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Industrial Wipe |
| Längd (engelska) | 7.874 in. |
| Längd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (engelska) | 7.874 in |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Material | papper |
| Basvikt | 4.672 kg (10.29 lb.) |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B) | 270 x 270 mm |
| För användning med (applikation) | För att rengöra händer, verktyg, maskiner utan tvål eller vatten, skydda händerna, minska torr hud, förbättra hygienen |
| Visa mer |