Läs mer
Greiner Bio-One Serumpropp aktiveringsrör
Produktkod. 12532936
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
9 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12532936 9 ml Paket med 1200
13028682 2 ml -
15412540 4 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12532936 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 455092
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För rutinmässig klinisk kemi, immunhematologi, serologi eller immunologisk testning
  • Rören levereras i förpackningar om 50 stycken
  • För uppsamling av venusblod
  • Används främst för att ta blod för klinisk kemi, immunologi och serologisk testning
  • Speciellt belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar, som aktiverar koaguleringsprocessen
  • Tillverkad av praktiskt taget okrossbara PET plast
  • Ger förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klar som glas
  • Finns i: Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator och Serum Fast Separator
  • CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Transparent
Produkttyp Blood Collection Tube
Tillsats Z Serum Clot Activator
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Icke-räfflade dragkåpa
Kapacitet (metrisk) 9 ml
För användning med (utrustning) VACUETTE™ Bloduppsamlingsnålar
Diameter (metrisk) 13 mm
Stängningsfärg Röd med svart ring
Rörstorlek 16 x 100 mm
För användning med (applikation) Blodsamling
Längd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm