Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ CAT-serumproppaktiverande blodupptagningsrör
Beskrivning
- VACUETTE™ Blodinsamlingsrör evakueras för enkel och säker provtagning. Mängden vakuum i varje rör motsvarar rörets’blodvolymspecifikation och hjälper till att säkerställa rätt blod-tillsats-förhållande.
- Blodinsamlingstuber är sprutgjutna i polyetylentereftalatplast PET VACUETTE™ och är mycket transparenta och praktiskt taget obrytbara.
- VACUETTE™ Serumrör innehåller en koagulerande additiv – mikroniserad kiseldioxidpartiklar – som spraytorkas på den inre rörväggen för jämn fördelning och optimal blandning av blod och tillsatser.
- Optimala fyllnadsmarkeringar på varje tubetikett anger rätt uttagsvolym för korrekt blod-till-tillsats-förhållande (inom ±10 % av den angivna nominella volymen enligt ISO en CLSI).
- Med röda VACUETTE™ SÄKERHETSKAPSLAR, designade för att minimera sprayning av aerosoler under avstängning och färgkodade för att underlätta igenkänning av rören vid första ögonkastet.
- Sterilt och latexfritt.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Produkttyp | Blodupptagningsrör |
| Tillsats | Blodproppsaktiverare |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Icke-räfflad draglock |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Stängningsfärg | Röd med vit ring |
| Rörstorlek | 13 x 75 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?