Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ CAT-serumproppaktiverande blodupptagningsrör
Produktkod. 15412540
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
9 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15412540 4 ml -
13028682 2 ml -
12532936 9 ml Paket med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15412540 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.67 SEK
    85.56 SEK / Paket med 50
    Save 31.11 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
VACUETTE™ CAT Serum Clot Activator-tuber, som används för bestämningar i serum, är belagda med mikroniserade kiselpartiklar som aktiverar koagulering när rören försiktigt vänds upp och ner.
  • VACUETTE™ Blodinsamlingsrör evakueras för enkel och säker provtagning. Mängden vakuum i varje rör motsvarar rörets’blodvolymspecifikation och hjälper till att säkerställa rätt blod-tillsats-förhållande.
  • Blodinsamlingstuber är sprutgjutna i polyetylentereftalatplast PET VACUETTE™ och är mycket transparenta och praktiskt taget obrytbara.
  • VACUETTE™ Serumrör innehåller en koagulerande additiv – mikroniserad kiseldioxidpartiklar – som spraytorkas på den inre rörväggen för jämn fördelning och optimal blandning av blod och tillsatser.
  • Optimala fyllnadsmarkeringar på varje tubetikett anger rätt uttagsvolym för korrekt blod-till-tillsats-förhållande (inom ±10 % av den angivna nominella volymen enligt ISO en CLSI).
  • Med röda VACUETTE™ SÄKERHETSKAPSLAR, designade för att minimera sprayning av aerosoler under avstängning och färgkodade för att underlätta igenkänning av rören vid första ögonkastet.
  • Sterilt och latexfritt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Produkttyp Blodupptagningsrör
Tillsats Blodproppsaktiverare
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Icke-räfflade dragkåpa
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Diameter (metrisk) 13 mm
Stängningsfärg Röd med svart ring
Rörstorlek 13 x 75 mm
Längd (metrisk) 75 mm