Läs mer
Greiner Bio-One Serumrör: Clot Activator med Gel Separator
Codice prodotto. 13068682
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
Stängningsfärg:
Röd med vit ring
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13068682
missing translation for 'mfr': Greiner Bio-One 454243
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
För rutinmässig klinisk kemi, immunhematologi, serologi eller immunologisk testning
  • Belagd med mikroniserade kiseldioxidpartiklar som aktiverar koagulering när rören försiktigt vänds upp och ned
  • Rör med gel innehåller en barriärgel på rörets botten som under centrifugering rör sig uppåt till gränssnittet mellan serum och koagel för att bilda en stabil barriär som separerar serum från celler
  • Klart som glas med lika eller bättre prestanda
  • Gjuten för att vara praktiskt taget okrossbar, vilket ger en bättre säkerhetsnivå än glas
  • Rör har en hållbarhetstid på 18 månader från tillverkningsdatum
  • Pediatriska rör kommer med vita ringar för snabb identifiering
  • Safety Twist Caps kan tas bort och bytas ut flera gånger
  • Skruvlock kan tas bort och bytas ut så ofta som behövs
Compliance
Rör med gelseparator är FDA 510(k) godkända för terapeutisk läkemedelsövervakning (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tillsats Mikroskopiska kiseldioxidpartiklar med separationsgel
Material Plast
Förslutningstyp Icke-räfflade dragkåpa
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Stängningsfärg Röd med vit ring
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato