Läs mer
Greiner Bio-One Serumrör: Clot Activator med Gel Separator
Produktkod. 15484641
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
3,5 ml
13 x 100 mm
8 ml
Stängningsfärg:
Röd med gul ring
Röd med vit ring
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg
15484641 13 x 100 mm Röd med gul ring
13008652 3,5 ml Röd med gul ring
10144534 8 ml Röd med gul ring
13068682 2,5 ml Röd med vit ring
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15484641 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 456073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3913.83 SEK
    3134.68 SEK / Paket med 1200
    Save 779.15 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
För rutinmässig klinisk kemi, immunhematologi, serologi eller immunologisk testning
  • Belagd med mikroniserade kiselpartiklar som aktiverar koagulering när rören försiktigt vänds upp och ner
  • Rör med gel innehåller en barriärgel på rörets botten som under centrifugering rör sig uppåt till serum-koagulationsgränsen för att bilda en stabil barriär som separerar serum från celler
  • Klar som glas med lika stor eller bättre prestanda
  • Formgjuten för att vara praktiskt taget obrytbar, vilket ger en bättre säkerhetsnivå än glas
  • Tuber har en hållbarhet på 18 månader från tillverkningsdatumet
  • Pediatriska äggledare har vita ringar för snabb identifiering
  • Säkerhetstwist-kapslar kan tas bort och bytas flera gånger
  • Skruvfria kapslar kan tas bort och bytas ut så ofta som behövs
Uppfyllande
Rör med gelseparator är FDA 510(k) godkända för terapeutisk läkemedelsövervakning (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Mikroskopiska kiselpartiklar med separationsgel
Material Plast
Förslutningstyp Icke-räfflad draglock
Kapacitet (metrisk) 13 x 100 mm
Stängningsfärg Röd med gul ring