Läs mer
Greiner Bio-One Serumrör: Clot Activator med Gel Separator
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
Stängningsfärg:
Röd med vit ring
Beskrivning
- Belagd med mikroniserade kiseldioxidpartiklar som aktiverar koagulering när rören försiktigt vänds upp och ned
- Rör med gel innehåller en barriärgel på rörets botten som under centrifugering rör sig uppåt till gränssnittet mellan serum och koagel för att bilda en stabil barriär som separerar serum från celler
- Klart som glas med lika eller bättre prestanda
- Gjuten för att vara praktiskt taget okrossbar, vilket ger en bättre säkerhetsnivå än glas
- Rör har en hållbarhetstid på 18 månader från tillverkningsdatum
- Pediatriska rör kommer med vita ringar för snabb identifiering
- Safety Twist Caps kan tas bort och bytas ut flera gånger
- Skruvlock kan tas bort och bytas ut så ofta som behövs
Uppfyllande
Rör med gelseparator är FDA 510(k) godkända för terapeutisk läkemedelsövervakning (TDM)
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Mikroskopiska kiseldioxidpartiklar med separationsgel |
| Material | Plast |
| Förslutningstyp | Icke-räfflade dragkåpa |
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 mL |
| Stängningsfärg | Röd med vit ring |