Läs mer
Greiner Bio-One Snap Caps
Produktkod. 13018522
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 13018522
Brand: Greiner Bio-One 371522
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För omkapsling av 13 mm VACUETTE-rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Snap Cap
Material PET
Färg Rött
Storlek Universell
För användning med (utrustning) Återkapning 13 mm Vacuette™ rör för att minska risken för biologiskt farlig kontaminering
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato