Läs mer
Greiner Bio-One Winged Safety Blood Collection Set Plus Holder
Produktkod. 15166156
Change view
Nålmätare:
21 G
Längd (metrisk) rör:
19 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Nålmätare Längd (metrisk) rör Förpackningsstorlek
15166156 21 G 19 cm Paket med 24
1 options
Produktkod. 15166156 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 450085
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Pre-attached set with holder is a practical, ready-to-use solution that saves time.
  • Sets specially developed for blood collection from patients with difficult vein conditions
  • Provides the necessary protection from the risk of needlestick injury
  • No threading is necessary
  • Sterile blister pack
  • Needle length: 0.75 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blood Collection Set with Holder
Nålmätare 21 G
Inkluderar Safety Needle, Tubing, Pre-Attached Tube Holder
Längd (engelska) Nål 0,75 tum
Längd (engelska) rör 7.5 in.
Längd (metrisk) rör 19 cm