Läs mer
Greiner Bio-One Blood Culture Holder
Produktkod. 15472510
Change view
Sterilitet:
Non-sterile
Produktkod. Sterilitet
15472510 Non-sterile
1 options
Produktkod. 15472510 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 450181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.47 SEK
    424.50 SEK / Paket med 40
    Save 117.97 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Material Polypropylene
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 11014
Produkttyp Blood Culture Holder
För användning med (utrustning) Blood culture bottles
Förvaringskrav 4°C to 25°C
Sterilitet Non-sterile