Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ Serumrör
Beskrivning
- Innerväggsbeklädnad: mikroskopiska kiselpartiklar
- Innehålla separationsgel i tubens bas
- Mössfärg: röd
- Ringfärg: gul
- Med Z-serum Sep proppaktiverare
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | CAT Serum Sep Clot Activator |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Stängningsfärg | Rött |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |