Läs mer
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ 100 % återvunnen rullad 1-lagers pappershanddukar 6063, 6 rullar
Produktkod. 10568252
Change view
Mått (L x B):
190 mx 200 mm
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10568252 190 mx 200 mm 6 rullar
1 options
Produktkod. 10568252 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6063
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Naturliga, 1-lagers rullade pappershanddukar tillverkas i Tyskland med 100 % återvunnen fiber och är Blue Angel, FSC , och European Ecolabel certifierad för extra miljösäkerhet.
6 x 190 m grå, 1 lager rullar (1 140 m totalt) En pappershandduksrulle innehåller 190 meter grå, 100 % återvunna handdukar Hostess NATURA rullade pappershanddukar är en 1-lagers rullhandduk tillverkad i Tyskland naturliga, miljövänliga pappershanddukar gjorda med 100 % återvunnen fiber Oblekta pappershanddukar för en praktisk, konsekvent och ekonomisk lösning för att torka händerna Dessa engångshanddukar är Blue Angel, FSC och European Ecolabel certifierad för extra miljösäkerhet Ge en praktisk och konsekvent tvättrumsupplevelse med Hostess-tvättrumslösningar, designade för kostnadseffektiv kvalitet på arbetsplatsen. Värdinna NATURA rullade handdukar tillverkas i Tyskland med 100 % återvunnen fiber. De naturliga, 1-lagers, grå, oblekta pappershanddukarna ger en hållbar lösning för att främja god handhygien på hela arbetsplatsen. Dessa återvunna pappershanddukar är Blue Angel och European Ecolabel certifierade för extra miljösäkerhet. Värdinnan NATURA miljövänliga pappershanddukar är FSC Återvunnen certifierad. De FSC Återvunnen etikett betyder att allt trä eller papper i produkten kommer från återvunnet eller återanvänt material. Rullehanddukarna är kompatibla med Aquarius rullad pappershandduksdispenser i vitt (produktkod 6959). Varje rulle hushållspapper innehåller 190 meter av Kimberly-Clark pappershanddukar. 6 x 190 m grå rullar med 1 lager (totalt 1 140 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Invikt handduk
Längd (engelska) 1.87 ft.
Längd (metrisk) 57 cm
Bredd (engelska) 1.29 ft.
Bredd (metrisk) 39 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Basvikt 9.595 kg (21.109 lb.)
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Grå
Mått (L x B) 190 mx 200 mm
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Praktisk, konsekvent och hållbar lösning
För användning med (utrustning) Kimberly-Clark Handduksrulle dispenser
Förpackningsmängd 6 Rulla
Lager 1-ply