Läs mer
MedChemExpress GRF (1-29) amide (rat)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.22% |
| CAS | 91826-20-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 3473.08 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 16.67 mg/mL (4.80 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | rGHRH(1-29)NH2 |