Läs mer
MedChemExpress GRGDSP
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 91037-75-1 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 587.58 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |