Läs mer
MedChemExpress GRGDSPK
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.3% |
| CAS | 111119-28-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 715.76 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | EMD 56574 |