Läs mer
Gilac™ Rutnät
Beskrivning
- Galler för platta brickor.
- Mycket slitstark och stöttålig.
- Möjliggör användning av platta rätter som upptiningsbrickor genom att separera isvattnet från produkten som tinas.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Container Grid |
| Material | Polyeten |
| För användning med (utrustning) | 600 x 400 behållare |