Läs mer
Gilac™ Rutnät
Produktkod. 17958781
Change view
För användning med (utrustning):
10 L platt bricka
2 L platt bricka
3 L platt bricka
5 L platt bricka
600 x 400 behållare
8 L platt bricka
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17958781 2 L platt bricka
17958421 3 L platt bricka
17988701 5 L platt bricka
17978701 8 L platt bricka
17948561 10 L platt bricka
17928711 600 x 400 behållare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17958781 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G102621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.85 SEK
    13.96 SEK / Paket med 1
    Save 5.89 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gallret är mycket hållbart och stöttåligt; det undviker all kontakt mellan mat och utsöndringar.
  • Galler för platta brickor.
  • Mycket slitstark och stöttålig.
  • Möjliggör användning av platta rätter som upptiningsbrickor genom att separera isvattnet från produkten som tinas.
Specifikationer
Produkttyp Container Grid
Material Polyeten
För användning med (utrustning) 2 L platt bricka