Läs mer
Gilac™ Rutnät
Produktkod. 17988701
Change view
För användning med (utrustning):
10 L platt bricka
2 L platt bricka
3 L platt bricka
5 L platt bricka
600 x 400 behållare
8 L platt bricka
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17988701 5 L platt bricka
17958781 2 L platt bricka
17958421 3 L platt bricka
17978701 8 L platt bricka
17948561 10 L platt bricka
17928711 600 x 400 behållare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17988701 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G100121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.32 SEK
    28.48 SEK / Paket med 1
    Save 11.84 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Gallret är mycket hållbart och stöttåligt; det undviker all kontakt mellan mat och utsöndringar.
  • Galler för platta brickor.
  • Mycket slitstark och stöttålig.
  • Möjliggör användning av platta rätter som upptiningsbrickor genom att separera isvattnet från produkten som tinas.
Specifikationer
Produkttyp Container Grid
Material Polyeten
För användning med (utrustning) 5 L platt bricka