Läs mer
Tenak™ Rutnätsavdelare
Produktkod. 11501695 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
10 injektionsflaskor (mindre än 12 mm OD)
10 injektionsflaskor (mindre än 12,25 mm OD)
12 injektionsflaskor (mindre än 10,25 mm OD)
5 injektionsflaskor (mindre än 25,25 mm OD)
6 injektionsflaskor (mindre än 20 mm OD)
6 injektionsflaskor (mindre än 21 mm OD) och 50 mm lådor
7 injektionsflaskor (mindre än 17 mm OD)
8 injektionsflaskor (mindre än 15 mm OD)
8 injektionsflaskor (mindre än 15,5 mm OD)
81 injektionsflaskor (mindre än 13, 75 mm OD)
9 injektionsflaskor (mindre än 13 mm OD)
9 injektionsflaskor (mindre än 13,75 mm OD)
Höjd (metrisk):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. 11501695
Brand: Tenak™ TE22136
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera och hämta prover lagrade i Cryoboxes där Tenak™ Grid Dividers har satts in. Lådor och galler håller vävnad i en mängd olika provlagringsrörstorlekar och diametrar.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • Vattenavvisande finish
  • Temperaturbeständighet till -80 °C
Specifikationer
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Grid Divider
För användning med (applikation) För 75 mm lådor
För användning med (utrustning) 75 mm lådor
Håller 10 injektionsflaskor (mindre än 12 mm OD)
Kvantitet 36 st
Höjd (metrisk) 40 mm