Läs mer
Tenak™ Rutnätsavdelare
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
10 injektionsflaskor (mindre än 12 mm OD)
10 injektionsflaskor (mindre än 12,25 mm OD)
12 injektionsflaskor (mindre än 10,25 mm OD)
5 injektionsflaskor (mindre än 25,25 mm OD)
6 injektionsflaskor (mindre än 20 mm OD)
6 injektionsflaskor (mindre än 21 mm OD) och 50 mm lådor
7 injektionsflaskor (mindre än 17 mm OD)
8 injektionsflaskor (mindre än 15 mm OD)
8 injektionsflaskor (mindre än 15,5 mm OD)
81 injektionsflaskor (mindre än 13, 75 mm OD)
9 injektionsflaskor (mindre än 13 mm OD)
9 injektionsflaskor (mindre än 13,75 mm OD)
Höjd (metrisk):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivning
- Ultralåg temperaturbeständig kartong
- Vattenavvisande finish
- Temperaturbeständighet till -80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Grid Divider |
| För användning med (applikation) | För 100 och 130 mm lådor |
| För användning med (utrustning) | 100 och 130 mm lådor |
| Håller | 8 injektionsflaskor (mindre än 15,5 mm OD) |
| Kvantitet | 36 st |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |