Läs mer
Tenak™ Rutnätsavdelare
Produktkod. 15250454 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
10 injektionsflaskor (mindre än 12 mm OD)
10 injektionsflaskor (mindre än 12,25 mm OD)
12 injektionsflaskor (mindre än 10,25 mm OD)
5 injektionsflaskor (mindre än 25,25 mm OD)
6 injektionsflaskor (mindre än 20 mm OD)
6 injektionsflaskor (mindre än 21 mm OD) och 50 mm lådor
7 injektionsflaskor (mindre än 17 mm OD)
8 injektionsflaskor (mindre än 15 mm OD)
8 injektionsflaskor (mindre än 15,5 mm OD)
81 injektionsflaskor (mindre än 13, 75 mm OD)
9 injektionsflaskor (mindre än 13 mm OD)
9 injektionsflaskor (mindre än 13,75 mm OD)
Höjd (metrisk):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. 15250454
Brand: Tenak™ TE22704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera och hämta prover lagrade i Cryoboxes där Tenak™ Grid Dividers har satts in. Lådor och galler håller vävnad i en mängd olika provlagringsrörstorlekar och diametrar.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • Vattenavvisande finish
  • Temperaturbeständighet till -80 °C
Specifikationer
Typ Grid Divider
För användning med (applikation) För 75 mm lådor
Håller 81 injektionsflaskor (mindre än 13, 75 mm OD)
Kvantitet 36 st
Höjd (metrisk) 40 mm