Läs mer
Thermo Scientific™ Grid Filter Set
Produktkod. 10404685 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
1,2 m
1,8 m
Bredd (metrisk) Interiör:
0,9 m
1,5 m
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Bredd (metrisk) Interiör unitSize
10404685 1,2 m 0,9 m Paket med 5
11881691 1,8 m 1,5 m Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10404685 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50076846
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Grid Filter Set, G1 enl. Till EN 779
  • Grid Filter Set, G1 enl. Till EN 779
  • För Herasafe KSP/Maxisafe 2020 och Herasafe KS/Safe 2020 Biologiska säkerhetsskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 12469, NSF/ANSI 49
Bredd (metrisk) Interiör 0,9 m
Produkttyp Grid Filter
Bredd (engelska) Exteriör 47,2 tum
Filtertyp G1 enl. Till EN 779
Bredd (metrisk) Exteriör 1,2 m
Inkluderar 5 Pc.
Bredd (engelska) Interiör 35,4 tum
För användning med (utrustning) Herasafe KSP/Maxisafe 2020 och Herasafe KS/Safe 2020 Biologiska säkerhetsskåp