Läs mer
Thermo Scientific™ Grid Filter Set
Produktkod. 11881691 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
1,2 m
1,8 m
Bredd (metrisk) Interiör:
0,9 m
1,5 m
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Bredd (metrisk) Interiör unitSize
11881691 1,8 m 1,5 m Paket med 5
10404685 1,2 m 0,9 m Paket med 5
2 options
Produktkod. 11881691
Brand: Thermo Scientific™ 50076921
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Grid Filter Set, G1 enl. Till EN 779
  • Grid Filter Set, G1 enl. Till EN 779
  • För Herasafe KSP/Maxisafe 2020 och Herasafe KS/Safe 2020 Biologiska säkerhetsskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 12469, NSF/ANSI 49
Bredd (metrisk) Interiör 1,5 m
Produkttyp Grid Filter
Bredd (engelska) Exteriör 70,8 tum.
Filtertyp G1 enl. Till EN 779
Bredd (metrisk) Exteriör 1,8 m
Inkluderar 5 Pc.
Bredd (engelska) Interiör 59 tum.
För användning med (utrustning) Herasafe KSP/Maxisafe 2020 och Herasafe KS/Safe 2020 Biologiska säkerhetsskåp