Läs mer
Liebherr™ Gallerhyllor för kylskåp
Sfoglia Tutto Liebherr Prodotti
Click to view available options
För användning med (utrustning):
Modell LKPv14 65 tungt laboratoriekylskåp med Profi-styrenhet
Dimensione della confezione:
Varje
Beschreibung
- Gallerhylla för användning med Apotekskylskåp och Laboratoriekylskåp med Comfort elektroniska kontroller
- Gallerhyllstorlek: 510 x 650 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gallerhylla |
| Hyllor | Storlek: 510 x 650 mm |
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Modell LKPv14 65 tungt laboratoriekylskåp med Profi-styrenhet |
| Modell | LKPv 1423, LKPv 1420, LKPv 6520, LKPv 6523, LGPv 1420, LGPv 6520 |
| Djup (metrisk) Exteriör | 650 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 510 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur