Läs mer
Sartorius Gridded sterila cellulosanitratmembranfilter
Produktkod. p-4229356 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
Rutnätsfärg:
Inget rutnät
Svart
Porstorlek:
1.2μ m
3.0μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet Rutnätsfärg Porstorlek unitSize
10255941 47 mm 100/förpackning Inget rutnät 3.0μ m Paket med 100
11720856 50 mm 1000/förpackning Svart 3.0μ m Paket med 1000
10012281 47 mm 1000/förpackning Svart 1.2μ m Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10255941 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1130247ACN
Membranfilter för koloniräkning, partikeltestning och mikroskopi - Cellulosanitrat (cellulosaester), ristade, individuellt, sterilt förpackade
Sterila, individuellt förpackade filter har länge blivit standard för rutinmässig mikrobiologisk kvalitetskontroll på grund av de användarfördelar de erbjuder. De är försteriliserade och färdiga att använda och sparar förberedelsetid. Eftersom de är individuellt förpackade undviker de risken för kontaminering av kvarvarande filter i öppnade förpackningar och överensstämmer med GLP , med filteridentifikation och partinummer tryckt på varje enskilt kuvert. Den ökande efterfrågan på dessa filter krävde byggandet av en ny förpackningsmaskin med ultramodern stämpling. Varje membran kontrolleras för att säkerställa att det inte är skadat på något sätt, är korrekt placerat utan glidning under kantförseglingen, har perfekt rutmönster och är fritt från partiklar. Varje kuvert kontrolleras för läsbar bokstäver. Dessa membranfilter är i enlighet med följande normer: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 och EN 12780. Utöver detta har de tillverkats för användning speciellt samtidigt med Sartorius Nutrient Pad Sets i enlighet med många internationella regler och rekommendationer: internationella farmakopéer, DIN och ISO Standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA. Alla membran är gjorda av cellulosanitrat (cellulosaester), ett material som säkerställer effektiv retention med höga flödeshastigheter och optimal kolonitillväxt. Det tryckta rutnätet delar upp filtreringsområdet i 130 rutor, var och en med måtten 3,1 x 3,1 mm gör räkningen lättare, speciellt för högre bakterieantal och för mikrokolonier, men påverkar inte tillväxten. De olika filterfärgerna ger den bästa kontrasten till kolonierna eller partiklarna.
  • Enastående återvinningsgrad för mikroorganismer
  • High Flow membran tillgängliga
  • Certifierad kvalitet
  • Gammabestrålad, 25kGrå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material Cellulosanitrat
Material (membran) Cellulosanitrat
Porstorlek 3.0μ m
Sterilitet Sterila
Rutnätsfärg Inget rutnät
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100/förpackning
Yttyp Inget rutnät
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 47 mm