Läs mer
Vitlab™ Griffin Beaker
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Kristallklara genomskinliga graderade bägare
- För autoklavering rekommenderas modeller med upphöjda gradering
- För att bevara markeringar, rengör vid högst 60 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Kristallklart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 77 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Kvantitet | 12 st |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7056 |
| Visa mer |