Läs mer
Vitlab™ Griffin Beaker
Produktkod. 12713409
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12713409
Brand: Vitlab™ 61003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör ditt jobb enklare och säkrare samtidigt som du hanterar ett brett utbud av vätskor med dessa bägare. VITLAB™ Griffin Beakers har en lättläst, präglad skala.
  • Kristallklara genomskinliga graderade bägare
  • För autoklavering rekommenderas modeller med upphöjda gradering
  • För att bevara markeringar, rengör vid högst 60 °C
Specifikationer
Färg Kristallklart
Diameter (metrisk) Yttre 77 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 95 mm
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
skala Röd tryckt våg
Stil Griffin