Läs mer
Vitlab™ Griffin Beaker
Produktkod. p-8000801
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12793399
Brand: Vitlab™ 60703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör ditt jobb enklare och säkrare samtidigt som du hanterar ett brett utbud av vätskor med dessa bägare. VITLAB™ Griffin Beakers har en lättläst, präglad skala.
  • Kristallklara genomskinliga graderade bägare
  • För autoklavering rekommenderas modeller med upphöjda gradering
  • För att bevara markeringar, rengör vid högst 60 °C
Specifikationer
Färg Kristallklart
Diameter (metrisk) Yttre 47 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 60 mm
Kvantitet 6 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
skala Röd tryckt våg
Stil Griffin